Assistent® Pipettenbürsten
65 mm, 11 mm, 300 mm
Artikelnr. HECH91120000021
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Gerade Bürsten in unterschiedlichen Größen.
Dokumente
HECH91120000021_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Bürstenkopf Ø:11 mm
- Seq:01
- Gesamtlänge:300 mm
- Bürstenkopf-Länge:65 mm