AuftragsverfolgungKontakt
Assistent® Bürsten für Kolben | Avantor
Assistent® Bürsten für Kolben
Pferdehaar, 160 mm, 80 mm, Draht, 600 mm
Artikelnr. HECH91120000019
Assistent® Bürsten für Kolben
Artikelnr. HECH91120000019
Assistent® Bürsten für Kolben
Assistent® Bürsten für Kolben
Pferdehaar, 160 mm, 80 mm, Draht, 600 mm
Preis
157,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Gerade Rosshaarbürsten mit verzinktem Eisengewindegriff.
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Pferdehaar
  • Bürstenkopf Ø:
    80 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Draht
  • Seq:
    04
  • Gesamtlänge:
    600 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    160 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.