AuftragsverfolgungKontakt
Assistent® Bürsten für Kolben
Pferdehaar, 150 mm, 55 mm, Draht, 500 mm
Catalog # HECH91120000018
Assistent® Bürsten für Kolben
Catalog # HECH91120000018
Assistent® Bürsten für Kolben
Assistent® Bürsten für Kolben
Pferdehaar, 150 mm, 55 mm, Draht, 500 mm
Price
128,00 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Gerade Rosshaarbürsten mit verzinktem Eisengewindegriff.
Specifications
  • Borstenmaterial:
    Pferdehaar
  • Bürstenkopf Ø:
    55 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Draht
  • Seq:
    03
  • Gesamtlänge:
    500 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    150 mm