Assistent® Bürsten für Kolben
Pferdehaar, 140 mm, 40 mm, Draht, 450 mm
Artikelnr. HECH91120000017
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Gerade Rosshaarbürsten mit verzinktem Eisengewindegriff.
Spezifikationen
- Borstenmaterial:Pferdehaar
- Bürstenkopf Ø:40 mm
- Stiel-/Griff-Material:Draht
- Seq:01
- Gesamtlänge:450 mm
- Bürstenkopf-Länge:140 mm