AuftragsverfolgungKontakt
Assistent® Glas-/Becherbürsten
Naturborsten, 60 mm, Holz, 390 mm
Artikelnr. HECH91120000014
Assistent® Glas-/Becherbürsten
Artikelnr. HECH91120000014
Assistent® Glas-/Becherbürsten
Assistent® Glas-/Becherbürsten
Naturborsten, 60 mm, Holz, 390 mm
Preis
137,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Glaswaren-/Becherbürsten sind mit unterschiedlichen Griff- und Borstenmaterialien erhältlich.
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Naturborsten
  • Bürstenkopf Ø:
    60 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Holz
  • Seq:
    02
  • Gesamtlänge:
    390 mm