AuftragsverfolgungKontakt
Assistent® Glas-/Becherbürsten | Avantor
Assistent® Glas-/Becherbürsten
Naturborsten, 50 mm, Verzinkter Draht, 300 mm
Artikelnr. HECH91120000011
Assistent® Glas-/Becherbürsten
Artikelnr. HECH91120000011
Assistent® Glas-/Becherbürsten
Assistent® Glas-/Becherbürsten
Naturborsten, 50 mm, Verzinkter Draht, 300 mm
Preis
199,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Glaswaren-/Becherbürsten sind mit unterschiedlichen Griff- und Borstenmaterialien erhältlich.
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Naturborsten
  • Bürstenkopf Ø:
    50 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Verzinkter Draht
  • Seq:
    01
  • Gesamtlänge:
    300 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.