Assistent® Pipettenbürsten
90 mm, 30 mm, 300 mm
Artikelnr. HECH91120000010
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Gerade Bürsten in unterschiedlichen Größen.
Spezifikationen
- Bürstenkopf Ø:30 mm
- Seq:05
- Gesamtlänge:300 mm
- Bürstenkopf-Länge:90 mm