AuftragsverfolgungKontakt
Assistent® Pipettenbürsten
110 mm, 8 mm, 850 mm
Artikelnr. HECH91120000009
Assistent® Pipettenbürsten
Artikelnr. HECH91120000009
Assistent® Pipettenbürsten
Assistent® Pipettenbürsten
110 mm, 8 mm, 850 mm
Preis
126,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Gerade Bürsten in unterschiedlichen Größen.
Spezifikationen
  • Bürstenkopf Ø:
    8 mm
  • Seq:
    09
  • Gesamtlänge:
    850 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    110 mm