Assistent® Pipettenbürsten
110 mm, 8 mm, 500 mm
Catalog # HECH91120000008
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Gerade Bürsten in unterschiedlichen Größen.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Bürstenkopf Ø:8 mm
- Seq:08
- Gesamtlänge:500 mm
- Bürstenkopf-Länge:110 mm