AuftragsverfolgungKontakt
Assistent® Pipettenbürsten
70 mm, 15 mm, 250 mm
Catalog # HECH91120000007
Assistent® Pipettenbürsten
Catalog # HECH91120000007
Assistent® Pipettenbürsten
Assistent® Pipettenbürsten
70 mm, 15 mm, 250 mm
Price
127,00 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Gerade Bürsten in unterschiedlichen Größen.
Specifications
  • Bürstenkopf Ø:
    15 mm
  • Seq:
    03
  • Gesamtlänge:
    250 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    70 mm