Assistent® Pipettenbürsten
70 mm, 8 mm, 250 mm
Artikelnr. HECH91120000005
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Gerade Bürsten in unterschiedlichen Größen.
Dokumente
HECH91120000021_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Bürstenkopf Ø:8 mm
- Seq:02
- Gesamtlänge:250 mm
- Bürstenkopf-Länge:70 mm