AuftragsverfolgungKontakt
Assistent® Pipettenbürsten | Avantor
Assistent® Pipettenbürsten
80 mm, 4 mm, 400 mm
Artikelnr. HECH91120000004
Assistent® Pipettenbürsten
Artikelnr. HECH91120000004
Assistent® Pipettenbürsten
Assistent® Pipettenbürsten
80 mm, 4 mm, 400 mm
Preis
235,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Gerade Bürsten in unterschiedlichen Größen.
Dokumente
Spezifikationen
  • Bürstenkopf Ø:
    4 mm
  • Seq:
    04
  • Gesamtlänge:
    400 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    80 mm