WATER DENSITY/REFRACTIVE INDEX COM STD 1 * 1 ST
Artikelnr. METT51338010
Lieferant: Mettler - Toledo
Frequently Bought Together
VWR®, Manuelle Bördel- und Öffnungszangen
Lieferant: VWR Collection
Glycerin 85% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Standards für die Wasserbestimmung nach dem Karl-Fischer-Verfahren
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Pufferlösung nach Reag. Ph. Eur. 4000600
Lieferant: VWR Chemicals
Condenser with cooling coil and jacket, with standard ground joints
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
VWR®, Mikro-Wägeschalen, Einweg
Lieferant: VWR Collection
Hexamethylentetramin ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Lieferant: VWR Collection
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss
Lieferant: LAMAPLAST
Mehrfachdispenser, HandyStep® touch und HandyStep® touch S
Lieferant: Brand
pH-Elektroden, InLab®, Expert-Serie
Lieferant: Mettler - Toledo
SCHUHE LINZ ESD WEISS GR.40 1 * 1 PAAR
Lieferant: LIEFERSERVICE UND LOGISTIK
Screw top vials and closures, 13 mm
Lieferant: Agilent
Trimethylolpropane triacrylate stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Combined density and refractometry standards
Lieferant: Mettler - Toledo
VWR®, Density Standards, Certified Reference Materials, Referenced at 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Silica ≥99,8%, Supelco®
Lieferant: Merck
[EN]ACRYLAMIDE-2,3,3 D3 1 * 10 mg
Lieferant: EHRENSTORFER