CHLORDIOX PLUS CR-2 REPLACEMENT REAGENT 1 * 25 mL
Artikelnr. PALIPT547
Lieferant: Palintest
Frequently Bought Together
Blei(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM® Kaliumchlorid-Elektrolytlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Becher, Niedrige Form
Lieferant: VWR Collection
CHLORDIOX PLUS CR-1 REPLACEMENT REAGENT 1 * 25 mL
Lieferant: Palintest
[EN]KEMIO SENSORS CHLORINE DIOXIDE/CHLO 1 * 100 ST
Lieferant: Palintest
[EN]SENSORS FOR CHLORINE TESTING 100 KEM 1 * 100 ST
Lieferant: Palintest