Electrolyte, 50 ml, 3 M KCL 1 * 1 ST
Artikelnr. CONSB020
Lieferant: CONSORT
Frequently Bought Together
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
epT.I.P.S.® Bulk - Pipette Tips
Lieferant: EPPENDORF
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
pH Pufferlösungen, DuraCal
Lieferant: HAMILTON BONADUZ