RESIN, NI NTA AGAROSE FAST FLOW, 500ML 1 * 500 mL
Catalog # GENO786-1043
Supplier: G-Biosciences
Frequently Bought Together
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,5%, TechniSolv®, rein
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Petroleumbenzin, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
n-Hexan, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Supplier: Merck
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals