Oasis HLB Plus Light Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 50/pk 1 * 50 ST
Catalog # WATE186005125
Supplier: WATERS
Oasis HLB Plus Light Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 50/pk 1 * 50 ST
Catalog # WATE186005125
Supplier: WATERS
Frequently Bought Together
Snap caps for snap cap vials, N 18 and N 22
Supplier: MACHEREY-NAGEL
VWR®, Gewindefläschchen ND8
Supplier: VWR Collection
Certified headspace crimp top vials
Supplier: Agilent
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
Supplier: VWR Collection
VWR®, Headspace-Fläschchen mit Schraubkappen ND18
Supplier: VWR Collection
VWR®, Aufbewahrungsboxen für Probenflaschen
Supplier: VWR Collection
HPLC-Säulen, LiChrospher®
Supplier: Merck
VWR®, Manuelle Bördel- und Öffnungszangen
Supplier: VWR Collection
Kieselgel 60, unregelmäßig 40 - 63 µm für die Flash-Chromatographie
Supplier: VWR Chemicals
EPA screw neck vials, N 24
Supplier: MACHEREY-NAGEL
VWR®, Fläschchen mit Schnappdeckel
Supplier: VWR Collection
VWR®, Gewindefläschchen ND24
Supplier: VWR Collection
Abluftfilter, V3.0
Supplier: S.C.A.T.
Spritzen der Gastight® 1000 Serie
Supplier: HAMILTON BONADUZ
VWR®, Bördelkappen für Headspace-Fläschchen mit Bördelhals ND20
Supplier: VWR Collection
Inlet septa
Supplier: Agilent