AuftragsverfolgungKontakt
Glasmikrofaserfilter mit Binder | Avantor
Glasmikrofaserfilter mit Binder
GF 10, 40 mm × 17 m core 28 mm
Artikelnr. WHAT10370429
Glasmikrofaserfilter mit Binder
Artikelnr. WHAT10370429
Glasmikrofaserfilter mit Binder
Glasmikrofaserfilter mit Binder
GF 10, 40 mm × 17 m core 28 mm
Preis
39,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These glass microfibre filters made from borosilicate glass are strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability.
  • Medium filtration speed
  • Can be used as a roll filter in automated applications
These filters can be used as a weighing aid during infrared weighing or for automatic sampling applications. They also come in reel format for use as a roll filter in automatic air filtration units.
Spezifikationen
  • Sorte:
    GF 10
  • Seq:
    14
  • Größe:
    40 mm × 17 m core 28 mm
  • Cat. No.:
    WHAT10370429
  • Max. Temperatur:
    180 °C
  • Luftdurchsatz:
    12 s/100 ml/1,56 cm²
  • Stärke:
    350 µm
  • Gewicht:
    70 g/m²