ContactUsLinkComponent
Schnellverschluss / Kupplung M24x1,5 Temperaturbereich: -75°C…230°C Anschluss: M24X1,5 AG Anschlussort: Temperierschlauch max. Druck bei 20°C: 25 bar Nennweite: 12 mm Hinweis: Bei Verwendung von Ethanol als Thermofluid: max Einsatzgrenze -60°C. DW-Th 1 * 1 ST
Catalog # HUBE10530
Supplier:  HUBER
Schnellverschluss / Kupplung M24x1,5 Temperaturbereich: -75°C…230°C Anschluss: M24X1,5 AG Anschlussort: Temperierschlauch max. Druck bei 20°C: 25 bar Nennweite: 12 mm Hinweis: Bei Verwendung von Ethanol als Thermofluid: max Einsatzgrenze -60°C. DW-Th 1 * 1 ST
Catalog # HUBE10530
Supplier:  HUBER
Frequently Bought Together