BACTOBEADS E. COLI GFP HOST 1 * 5 ST
Artikelnr. EDVO728
Lieferant: EDVOTEK
Frequently Bought Together
Glycerin 87% (BP, Ph. Eur.) reinst, Pharma-Qualität 1 * 5 L
Lieferant: PanReac AppliChem
Ethylenglycol ≥99,0% (durch GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Vorgewogene Trockennährböden in Sachets
Lieferant: VWR Chemicals
Xylol, Isomerengemisch (Reag. Ph. Eur.) zur Analyse, ACS, ISO 1 * 1.000 mL
Lieferant: PanReac AppliChem
Tetrabutylammoniumbromid, Supelco®
Lieferant: Merck
Aceton, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Petroleumbenzin, 40…60 °C ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2-Propanol, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Reag. USP, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Dichlormethan 99.6% stabilisiert ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chloroform 99.8% stabilisiert zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific