NACL SOLUTION 2.50% FOR CALIBRATION 1 * 5 mL
Artikelnr. ATAGRE-120250
Lieferant: Atago
Frequently Bought Together
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
Aceton, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
Buffer solutions
Lieferant: Mettler - Toledo