Laborsoftware, Labworldsoft 6
Product Details & Documents
Labworldsoft 6 ist eine Laborsoftware zur Steuerung von Laborgeräten, Automatisierung von Prozessen und Dokumentation Ihrer Messungen und Ergebnisse. Die Software bietet Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek verschiedener Laborgeräte.
- Einfache Aufzeichnung verschiedener physikalischer Parameter
- Funktionsmodule zur Erstellung zeit- oder ereignisgesteuerter Konfigurationen
- Kommunikation über RS232, USB, Bluetooth oder Netzwerk
- Unterstützt die Formate .csv, .xslx und ASCII
- Kompatibel mit Windows 7, 8 und 10
Labworldsoft integriert nicht nur IKA-Laborgeräte, sondern unterstützt auch zahlreiche Geräte anderer Hersteller. Sie bleiben flexibel bei der Wahl Ihrer Laborgeräte und profitieren vom gesamten Gerätespektrum der Laborwelt.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Inklusive 1 Jahr Support für neue Versionen von Labworldsoft 6.
Caution:
Specifications
- Bezeichnung:Labworldsoft® 6 Pro, mit Zugriff auf die komplette Gerätebibliothek
- Seq:02
- Für:Alle Konfigurationen mit beliebig vielen Geräten können gleichzeitig gesteuert werden