UV/Vis-Standards
UV/VIS-Standard 5, Toluollösung in n-Hexan zum Testen des Auflösungsvermögens, 1 KIT
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
Für die Spektralphotometer-Kalibrierung gemäß europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
- Absorptionskontrolle
- Testen des Auflösungsvermögens
- Streulichttests
- Wellenlängengenauigkeittests
In der Pharmaindustrie ist die regelmäßige Prüfung von UV/VIS-Spektralphotometern gemäß Ph. Eur. obligatorisch. Doch auch in allen anderen Branchen, in denen Forscher UV/VIS-Spektralphotometer verwenden und gemäß GMP-, GLP-, USP- oder ISO-Richtlinien arbeiten, müssen ihre Geräte regelmäßig überprüft und qualifiziert werden.
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:UV/VIS-Standard 5, Toluollösung in n-Hexan zum Testen des Auflösungsvermögens