AuftragsverfolgungKontakt
UV/Vis-Standards
UV/Vis-Standards
UV/VIS-Standard 4, für Streulichttests, 1 KIT
Catalog # 86128.001
Supplier:   VWR Chemicals
UV/Vis-Standards
Catalog # 86128.001
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
UV/Vis-Standards
UV/Vis-Standards
UV/VIS-Standard 4, für Streulichttests, 1 KIT
CAS Number:  
Price
243,00 €
Log in for availability
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Für die Spektralphotometer-Kalibrierung gemäß europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
  • Absorptionskontrolle
  • Testen des Auflösungsvermögens
  • Streulichttests
  • Wellenlängengenauigkeittests
In der Pharmaindustrie ist die regelmäßige Prüfung von UV/VIS-Spektralphotometern gemäß Ph. Eur. obligatorisch. Doch auch in allen anderen Branchen, in denen Forscher UV/VIS-Spektralphotometer verwenden und gemäß GMP-, GLP-, USP- oder ISO-Richtlinien arbeiten, müssen ihre Geräte regelmäßig überprüft und qualifiziert werden.
Specifications
Specifications
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    UV/VIS-Standard 4, für Streulichttests