AuftragsverfolgungKontakt
UV/Vis-Standards | Avantor
UV/Vis-Standards
UV/VIS-Standard 1, für Absorptionskontrolle, 1 KIT
Anbieter:   VWR Chemicals
UV/Vis-Standards
Artikelnr. 86124.001
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
UV/Vis-Standards
UV/Vis-Standards
UV/VIS-Standard 1, für Absorptionskontrolle, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
242,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Für die Spektralphotometer-Kalibrierung gemäß europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
  • Absorptionskontrolle
  • Testen des Auflösungsvermögens
  • Streulichttests
  • Wellenlängengenauigkeittests
In der Pharmaindustrie ist die regelmäßige Prüfung von UV/VIS-Spektralphotometern gemäß Ph. Eur. obligatorisch. Doch auch in allen anderen Branchen, in denen Forscher UV/VIS-Spektralphotometer verwenden und gemäß GMP-, GLP-, USP- oder ISO-Richtlinien arbeiten, müssen ihre Geräte regelmäßig überprüft und qualifiziert werden.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    UV/VIS-Standard 1, für Absorptionskontrolle
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.