Körperduschen
Körperdusche, Wandmontage mit selbstentleerendem Duschkopf, 3 kg
BROE17581009
Körperdusche für die Aufputzmontage mit selbstentleerendem Duschkopf. Aus Messing mit chemikalienresistenter BROEN-LAB Polycoat-Beschichtung.
- Professionelle Lösungen für die Mitarbeitersicherheit
- Leichte Montage
- Verkalkungsfreie Konstruktion und Materialien
- Verbesserte Funktionalität mit längerer Lebensdauer
- Starker Wandflansch mit 6 Bohrungen für Modelle mit Aufputz-Wandmontage
Min. Arbeitsdruck: 1 bar
Certifications: EN 15154-1
Ordering information: Wandhalter zur Unterstützung bei Wandmontage müssen separat bestellt werden.
- Bezeichnung:Körperdusche, Wandmontage mit selbstentleerendem Duschkopf, 3 kg
- Seq:02



