LABORSTUHL LABSIT, LEICHT ZU REINIGEN, ABWASCHBAR, DESINFEKTIONSMITTELBESTÄNDIG, FUGENARM DANK HYGIENIC-DESIGN, ROBUST, GESCHLOSSENE SITZSCHALE IN DER FARBE BLAU, SITZ MIT KUNSTLEDERPOLSTER IN DER FARBE SCHWARZ, ANTIBAKTERIELL, RUECKENLEHNE AUS KUNST 1 * 1 ST
Artikelnr. BIMO9125E-2000
Lieferant: bimos
Frequently Bought Together