AuftragsverfolgungKontakt
UV Transilluminator, Multiband | Avantor
UV Transilluminator, Multiband
TCP-26.MC V1, 5×8 / 6×8 W, 210×260 mm, 312/254 nm
Artikelnr. VILB216126171
Anbieter:   Vilber Lourmat
UV Transilluminator, Multiband
Artikelnr. VILB216126171
Anbieter:  Vilber Lourmat
UV Transilluminator, Multiband
UV Transilluminator, Multiband
TCP-26.MC V1, 5×8 / 6×8 W, 210×260 mm, 312/254 nm
Preis
1 700,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Diese vielseitigen Modelle sind ideal für einen großen Anwendungsbereich bei dem verschiedene Wellenlängen benötigt werden. Sie sind sowohl für die Visualisierung von Fluoreszenz-Signalen als auch für deren Dokumentation geeignet.
  • UV-Schutzschild
  • Zwei UV-Wellenlängen in einem einzigen Transilluminator
  • Superheller Filter zum Stoppen des sichtbaren Lichts von UV-Röhren für ein unschlagbares Sichtfeld.
15-Watt W×D×H: 470×330×150 mm
Spezifikationen
  • Modell:
    TCP-26.MC V1
  • Wellenlänge:
    312/254 nm
  • Filtergröße:
    210×260 mm
  • Leistung:
    5×8 / 6×8 W