AuftragsverfolgungKontakt
UV Transilluminator, Multiband
TCP-26.LMX V1, 5×8 / 6×8 W, 210×260 mm, 365/312 nm
  VILB216126141
UV Transilluminator, Multiband
  VILB216126141
UV Transilluminator, Multiband
UV Transilluminator, Multiband
TCP-26.LMX V1, 5×8 / 6×8 W, 210×260 mm, 365/312 nm
2 130,00 €
Diese vielseitigen Modelle sind ideal für einen großen Anwendungsbereich bei dem verschiedene Wellenlängen benötigt werden. Sie sind sowohl für die Visualisierung von Fluoreszenz-Signalen als auch für deren Dokumentation geeignet.
  • UV-Schutzschild
  • Zwei UV-Wellenlängen in einem einzigen Transilluminator
  • Superheller Filter zum Stoppen des sichtbaren Lichts von UV-Röhren für ein unschlagbares Sichtfeld.
15-Watt W×D×H: 470×330×150 mm
  • Modell:
    TCP-26.LMX V1
  • Wellenlänge:
    365/312 nm
  • Filtergröße:
    210×260 mm
  • Leistung:
    5×8 / 6×8 W