AuftragsverfolgungKontakt
Spheroid microplates, Ultra-Low Attachment surface, Corning® | Avantor
Spheroid microplates, Ultra-Low Attachment surface, Corning®
Round bottom, spheroid with lid, ultra-low attachment surface, 1536, Schwarz/klar, 12 μl, +
Artikelnr. 738-0218
Anbieter:   Corning
Spheroid microplates, Ultra-Low Attachment surface, Corning®
Artikelnr. 738-0218
Anbieter:  Corning
Spheroid microplates, Ultra-Low Attachment surface, Corning®
Spheroid microplates, Ultra-Low Attachment surface, Corning®
Round bottom, spheroid with lid, ultra-low attachment surface, 1536, Schwarz/klar, 12 μl, +
Preis
5 790,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
PS, black opaque microplate with optically clear bottom, with lid. The Ultra-Low Attachment surface is a covalently bound hydrogel layer that is hydrophilic and neutrally charged. The surface minimises cell attachment, protein absorption, and enzyme activation. It is ideal for culturing stem cells, as it promotes embryoid body formation from ES cells.
  • Well geometry aids formation of spheroids in centre of well
  • Non cytotoxic, biologically inert and non degradable surface
  • Sterilised by gamma radiation
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    1536
  • Steril:
    +
  • Farbe:
    Schwarz/klar
  • Bezeichnung:
    Round bottom, spheroid with lid, ultra-low attachment surface
  • Seq:
    05
  • Wellvolumen:
    12 μl
  • Cat. No.:
    738-0218
  • Umweltzertifizierung:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Complementary Products
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Modell
    Auflösung
    Bezeichnung
    VE
    Farbe
    Wellvolumen
    Steril
    Anz. Wells
    Verpackt
    Kulturfläche
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MLDVMICRO4
    ImageXpress Micro 4
    25 - 100 nm
    High-Content-Imaging-System
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 0,00 €
  • 735-0364
    MIKROKONFOKAL
    25 nm
    High-content mikrokonfokales Bildgebungssystem
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 0,00 €
  • MLDVNANOMX
    Image Xpress Nano
    Imaging-System mit MetaXpress-Software
    001
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 0,00 €
  • 100.103.010
    GrowDex®, 10-ml-Spritze
    02
    1
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 290,00 €
  • 734-1100
    Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix
    02
    10 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 mL - 536,08 €
  • 734-2763
    Schwarz/klar
    200 µl
    +
    Half area microplate, with lid, tissue culture treated
    01
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 16 ST - 389,00 €
  • 734-2971
    Einzeln verpackt
    113 cm²
    Standard-12-Well-Platte, 6× oberflächenbehandelte Scaffold-Einsätze (21,0×1,6 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 8 ST - 287,00 €
  • 734-2967
    Einzeln verpackt
    35 mm
    43 cm²
    01
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 40 ST - 536,00 €
  • 392-0608
    Klar
    400 µl
    +
    MicroWell™ 96-Well-Platte, flacher Boden, Nunclon™ Sphera™ behandelte Oberfläche
    06
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 8 ST - 222,00 €