AuftragsverfolgungKontakt
Software, OpenLab CDS | Avantor
Software, OpenLab CDS
OpenLab CDS Standard Workstation Upgrade including license, without instrument control driver and SMA
Artikelnr. 906-0119
Anbieter:   VWR Collection
Software, OpenLab CDS
Artikelnr. 906-0119
Anbieter:  VWR Collection
Software, OpenLab CDS
Software, OpenLab CDS
OpenLab CDS Standard Workstation Upgrade including license, without instrument control driver and SMA
Preis
4 380,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Agilent OpenLab CDS ist die neueste Generation der Chromatographie Daten Systeme, entwickelt für einfachste Handhabung und hohe Produktivität. OpenLab CDS bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Anlagensteuerung und Datenerfassung speziell für Hitachi HPLC Geräte und Aminosäure-Analysatoren. Zusätzlich wird ein eine große Anzahl an Geräten anderer Hersteller unterstützt, wie z.B. Agilent LC, GC und LC/MS Systeme. Es spielt keine Rolle ob Sie ein einzelnes Gerät oder ein großes Netzwerk analytischer Geräte steuern möchten; OpenLab CDS wächst mit Ihren Ansprüchen.
  • Direkte Ansteuerung der Hitachi HPLC und Aminosäuren-Analysatoren
  • Einzelarbeitsplatz und Netzwerkunterstützung. Flexible anpassbare Software-Architektur
  • Eine Software für LC, GC, GC/MS vieler unterschiedlicher Hersteller. Steuerung unterschiedlichster Techniken über eine Softwareoberfläche
  • Neue Benutzeroberfläche zeigt nur die relevanten Funktionen für Ihre aktuelle Arbeit
  • Integrierte Berechnungstools verhindern Fehler durch Datenexport
  • Einfachere und schnellere Erstellung anspruchsvoller Reports
  • Funktionen wie der „Peak Explorer“ beschleunigen die Datenverarbeitung und Auswertung
  • Zentralisiertes Gerätemanagement und System Administration erhöhen die Effizienz und Auslastung Ihres Geräteparks.
  • Fest integrierte Sicherungen, schützen Ihre Daten, regulieren den Zugang und sorgen somit für ein hohes Maß an Datenintegrität
  • Verbesserte Auditrails ermöglichen es Ihnen eine einfache und sichere Dokumentation aller Arbeitsschritte zu gewährleisten
  • Automatische Software Migrations-Programme erlauben es Daten und Methoden aus älteren CDS Editionen wie z.b. ChemStation oder EZChrom Edition zu importieren (nur Einzelplatzversionen)
Mit dem neuen „Custom Calculator“, ermöglicht es Ihnen OpenLab CDS Ihre Messwerte mit unterschiedlichsten Variablen und Rechenoperationen direkt weiter zu verarbeiten. Hierbei ist es möglich die Ergebnisse Peak-für-Peak oder gleich eine ganze Messreihe auszuwerten.
Zusätzlich zu den starken Integrations- und Entwicklungsfunktionen bietet OpenLab CDS eine flexible Reporting-Engine die Reports basierend auf mehr als 20 vorgefertigten Templates erstellt. Diese können leicht modifiziert, exportiert und Ihren Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Zertifizierung: Durch vollständige FDA 21 CFR Part 11 Compliance erfüllt OpenLab CDS alle regulatorischen Vorgaben. Somit können Sie unbesorgt Ihren Focus ganz auf die tägliche Arbeit im Labor richten.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    OpenLab CDS Standard Workstation Upgrade including license, without instrument control driver and SMA
  • Seq:
    15