Storage drums
15 L, 298 mm, 300 mm
Artikelnr. SAMPA126-15
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
- Open top pharmaceutical grade drums with lids
- Made of 316L stainless steel body and lid
- Supplied with side handles
The robust, hygienic design means they are suitable for the most demanding applications. These drums are finished to a bright polish finish with all the welds ground and polished.
Delivery information: Supplied with lid, clamp and O-ring.
Documents
Spezifikationen
- Ext.Ø:298 mm
- Kapazität:15 L
- Höhe:300 mm
- Seq:06
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMPA430-196Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drumEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 45,60 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMPA429-395Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drumEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 396,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMPA430-300Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drumEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 67,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMPA429-470Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drumEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 405,00 €