AuftragsverfolgungKontakt
Storage drums | Avantor
Storage drums
10 L, 223 mm, 270 mm
Artikelnr. SAMPA126-10
Anbieter:   Sampling Systems
Storage drums
Artikelnr. SAMPA126-10
Anbieter:  Sampling Systems
Storage drums
Storage drums
10 L, 223 mm, 270 mm
Preis
884,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
  • Open top pharmaceutical grade drums with lids
  • Made of 316L stainless steel body and lid
  • Supplied with side handles
The robust, hygienic design means they are suitable for the most demanding applications. These drums are finished to a bright polish finish with all the welds ground and polished.
Lieferumfang: Supplied with lid, clamp and O-ring.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    223 mm
  • Kapazität:
    10 L
  • Höhe:
    270 mm
  • Seq:
    05
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA430-196
    Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 45,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA429-395
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 396,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA430-300
    Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 67,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SAMPA429-470
    Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 405,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.