AuftragsverfolgungKontakt
Assistent® Pipettenbürsten
90 mm, 3 mm, 400 mm
Artikelnr. 141-0303
Assistent® Pipettenbürsten
Artikelnr. 141-0303
Assistent® Pipettenbürsten
Assistent® Pipettenbürsten
90 mm, 3 mm, 400 mm
Preis
144,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Gerade Bürsten in unterschiedlichen Größen.
Documents
Spezifikationen
  • Bürstenkopf Ø:
    3 mm
  • Seq:
    06
  • Gesamtlänge:
    400 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    90 mm