AuftragsverfolgungKontakt
Mechanische Intervalltimer | Avantor
Mechanische Intervalltimer
Intervalltimer, 60 min, mit Alarm, zum Liegen, Stehen oder Hängen, Blau
Artikelnr. HECH41974032
Mechanische Intervalltimer
Artikelnr. HECH41974032
Mechanische Intervalltimer
Mechanische Intervalltimer
Intervalltimer, 60 min, mit Alarm, zum Liegen, Stehen oder Hängen, Blau
Preis
8,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Intervalltimer mit 60 oder 120 Minuten Zeitkapazität.
  • Alarm (3 bis 8 Sekunden)
  • Einfache Bedienung
  • Zum Hängen, Stehen oder Liegen
Spezifikationen
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Intervalltimer, 60 min, mit Alarm, zum Liegen, Stehen oder Hängen
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.