ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite 5-Gas CO/NH3/O2/H2/PH3, Diffusion, Akku Sensoren: CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, Messbereich: 0-500ppm NH3: elektrochemischer Ammoniak-Sensor, Messbereich: 0-100ppm O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA60208EMU020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite 5-Gas CO/NH3/O2/H2/PH3, Diffusion, Akku Sensoren: CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, Messbereich: 0-500ppm NH3: elektrochemischer Ammoniak-Sensor, Messbereich: 0-100ppm O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA60208EMU020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together