AuftragsverfolgungKontakt
Tablet counting triangles, SteriWare® | Avantor
Tablet counting triangles, SteriWare®
Sterile, Weiß, 230×230×13 mm
Artikelnr. SAMP8066A-1S
Anbieter:   Sampling Systems
Tablet counting triangles, SteriWare®
Artikelnr. SAMP8066A-1S
Anbieter:  Sampling Systems
Tablet counting triangles, SteriWare®
Tablet counting triangles, SteriWare®
Sterile, Weiß, 230×230×13 mm
Preis
273,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 ST
Product Details & Documents
The SteriWare® counting triangles are ideal for counting round tablets. They are manufactured and packed in a cleanroom and so can be used straight from the bag.
  • Made from FDA conforming PS
  • BSE/TSE free
  • Suitable for left handed and right handed operators
  • With an embossed scale to aid operation
Zertifizierung: Conforms to FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004. Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶.
Verpackung: Individually bagged in a heat-sealed laminate bag.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Sterile
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    230×230×13 mm
  • Cat. No.:
    SAMP8066A-1S
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.