Mikroplatten-Reader, Single-Mode, SpectraMax® ABS
Product Details & Documents
Der SpectraMax® ABS Mikroplatten-Reader schließt die Lücke zwischen den preisgünstigen filterbasierten Readern und den flexiblen, auf Monochromatoren basierenden Systemen. Das Gerät ist mit einer fortschrittlichen Technik ausgestattet, die bei einem breiten Spektrum an Assays wie ELISA, Wachstum von Mikroorganismen und Proteinquantifizierung für Flexibilität, Empfindlichkeit und Bedienfreundlichkeit sorgt – und das auf einer überraschend kleinen Stellfläche.
- Kompaktes Design
- Geringe Volumina, maximaler Durchsatz bei 96-Well-Mikroplatten-Kompabilität
- Leistungsstarke Datenanalyse mit SoftMax® Pro-Software
- Optimale Leistung mit Validierungsinstrumenten
SpectraMax® ABS-Reader enthalten einen Gittermonochromator, um die für jeden Assay erforderliche exakte Wellenlänge auszuwählen. Der ABS-Reader umfasst einen Wellenlängenbereich von 340 bis 850 nm. Das fortschrittliche optische und elektronische Design der Reader bietet bei Well-Platten mit Rund-, Flach- oder Half-Area-Boden eine genauso hohe Leistung. Wählen Sie bei einem Scanvorgang bis zu sechs Wellenlängen, um die Anzahl der in einem Experiment erfassten Datenpunkte zu maximieren.
Dokumente
Assess Cell Viability and Proliferation with Colorimetric Readouts Assess Virus Neutralization with Rapid HTS Friendly Assay Low Volume High Throughput DNA Protein Detection on Spectramax ABS Plus Low-volume, high-throughput DNA and protein detection on the SpectraMax ABS Plus Microplate Reader Measure Total Protein in Cell Lysates with SpectraMax ABS Plus Microplate Reader
TDS SpectraMax ABS and ABS Plus Microplate Readers
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Bezeichnung:SpectraMax® Plus ABS Mikroplatten-Reader, Single-Mode, mit aktueller SoftMax® Pro-Software und zwei zusätzlichen Jahren MD-Service für mechanische Teile inkl. Arbeitsaufwand
- Seq:03
- Photometrischer Bereich:0,000 – 4,000 OD
- Wellenlängen-Wiederholbarkeit:± 0,2 nm
- Plattentypen:96-Well-Platten
- Streulicht:<0,05 % bei 230 nm
- Messdauer:9 s in normalem, 5 s in schnellem Lesemodus
- Temperaturstabilität:±0,5 °C
- Schüttelbewegung:Linear
- Lichtquelle:Xenon-Flash-Lampe
- Messmodi:Endpunkt und Kinetik
- Gewicht:11,3 kg
- Wellenlängebandbreite:2,0 nm
- Wellenlängenbereich:340 - 850 nm
- Inkubationsbereich:5 °C über Umgebungstemperatur bis 45 °C
- Cat. No.:MLDVABS-ACAD3
- Modell:SpectraMax® ABS
- B×T×H:305×414×203 mm
- Photometric linearity:0,0 – 3,0 OD
- Photometrische Genauigkeit:<±0,006 OD ±1%
- Wellenlängenauswahl:Monochromator, justierbar in 1,0 nm-Schritten
- Software:SoftMax® Pro
- Wellenlängengenauigkeit:± 1 nm
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.