AuftragsverfolgungKontakt
TUNING SOLUTION, 20ml 1 * 20 mL | Avantor
TUNING SOLUTION, 20ml 1 * 20 mL
Artikelnr. EKSI4465920
Anbieter:   EKSIGENT
TUNING SOLUTION, 20ml 1 * 20 mL
Artikelnr. EKSI4465920
Anbieter:  EKSIGENT
TUNING SOLUTION, 20ml 1 * 20 mL
Preis
172,01 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 mL
Product Details & Documents
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.