Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Halbhohe Sicherheitsstiefel, Basic Compo Mid, Jori | Avantor

Halbhohe Sicherheitsstiefel, Basic Compo Mid, Jori

39, Schwarz
Artikelnr. ELTN16111/39
Anbieter:   ELTEN
Halbhohe Sicherheitsstiefel, Basic Compo Mid, Jori
Artikelnr. ELTN16111/39
Anbieter:  ELTEN
Halbhohe Sicherheitsstiefel, Basic Compo Mid, Jori
Halbhohe Sicherheitsstiefel, Basic Compo Mid, Jori

39, Schwarz

Preis
43,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAAR
Product Details & Documents

100 % metallfreie, extrem leichte Sicherheitsstiefel aus Rindleder mit reflektierenden Materialien, hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU jo_BASIC-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).

  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Spitzenschutzkappe aus PU
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Kompositkunststoff
  • Zehenschutzkappe aus Kompositkunststoff (200 J)

Ideal zum Tragen in Bereichen, in denen Feuchtigkeit und ein Penetrationsrisiko durch spitze und scharfe Objekte zu erwarten ist, sowie für Arbeitsbereiche in der Nähe von Induktionsschleifen oder Metalldetektoren.

Farbe: Schwarz

Zertifizierung: EN ISO 20345; S3, SRC

Dokumente

Spezifikationen
  • Schuhgröße:
    39
  • Farbe:
    Schwarz
  • Cat. No.:
    ELTN16111/39
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.