Sample dippers, DispoDipper
DispoDipper, LaboPlast® PP, 429 mm, 53 mm, -, 250 ml
Artikelnr. 216-2208
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
The DispoDipper are designed for the sampling and subsequent transport of samples.
- Production and packaging according to cleanroom class 7
- Prevents cross-contamination or sample impurities
- Optionally sterilised by gamma rays (SteriPlast®)
Suitable for applications in food, animal feed and pharmaceutical industries.
Certifications: EU food requirements and FDA regulations.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerBURK5393-7011_250430.pdf CoC_BURK5393-7001_232075 CoC_BURK5393-7001_235403 CoC_BURK5393-7011_211520 CoC_BURK5393-7011_213814
Mehr
BURK5393-7021_TDS_EN
Technisches Datenblatt
DispoDipper
Videos
Spezifikationen
- Ø:53 mm
- Steril:-
- Kapazität:250 ml
- Bezeichnung:DispoDipper
- Länge:429 mm
- Material:LaboPlast® PP
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.