AuftragsverfolgungKontakt
4-Hydroxyzimtsäure 98% | Avantor
4-Hydroxyzimtsäure 98%
Bottle, 100 g
Artikelnr. APOSOR21362-100G
Anbieter:   Apollo Scientific
4-Hydroxyzimtsäure 98%
Artikelnr. APOSOR21362-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  7400-08-0
4-Hydroxyzimtsäure 98%
Bottle, 100 g
CAS Nummer:  7400-08-0
Preis
55,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  p-Coumaric acid, p-Cumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, p-Hydroxy-Cinnamic Acid
  • CAS Nummer:7400-08-0
  • Formel:C₉H₈O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00004399
  • Molekulargewicht:164.16 g/mol
  • Siedepunkt:346 °C
  • Schmelzpunkt:212…214 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 g
Spezifikationen