AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser, rund
Round cover slides, 25 mm, Borosilikatglas
  MARI0111650
 :   MARIENFELD
Deckgläser, rund
  MARI0111650
Deckgläser, rund
Round cover slides, 25 mm, Borosilikatglas
96,95 €
1 * 1.000 ST
Round cover glasses made of pure white borosilicate D 263 ™ M glass, Hydrolytic Class I.
  • No bubbles or flaws
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
 : 100 cover glasses per box with separate lid.
  • Ø:
    25 mm
  • Bezeichnung:
    Round cover slides
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    012