Dropping pipettes, disposable
Disposable pipette, 2,4 ml, 155 mm
Artikelnr. BURK7555-0003
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Made of LDPE.
- Ungraduated
Spezifikationen
- Kapazität:2,4 ml
- Bezeichnung:Disposable pipette
- Länge:155 mm
- Seq:02