Objectives for REVOLVE 3M microscope
Achromat objective, 2×, 5,8 mm
Artikelnr. ECHLJMAG0021
Anbieter: DISCOVER ECHO
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Vergrößerung:2×
- Bezeichnung:Achromat objective
- Seq:03
- Arbeitsabstand:5,8 mm