Objectives for REVOLVE 3M microscope
Apochromat objective, 1,25×, 5,0 mm
Artikelnr. ECHLJMAG0011
Anbieter: DISCOVER ECHO
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
ECHO Meet Revolve
Produktliteratur
Spezifikationen
- Vergrößerung:1,25×
- Bezeichnung:Apochromat objective
- Seq:01
- Arbeitsabstand:5,0 mm