AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör | Avantor
Zubehör
Einlegerahmen für Hämozytometer
Artikelnr. ECHLHLDR0006
Anbieter:   DISCOVER ECHO
Zubehör
Artikelnr. ECHLHLDR0006
Anbieter:  DISCOVER ECHO
Zubehör
Einlegerahmen für Hämozytometer
Preis
135,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Einlegerahmen für Hämozytometer
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    ECHLHLDR0006
  • Stromzufuhr:
    167 - 240 VA (50/60 Hz)
  • Output:
    USB
  • Kamera:
    79 MP Farbe
  • Beobachtungsmethode:
    Hellfeld und Phasenkontrast
  • Display:
    12,9” iPad Pro® Retina® Display, 2732×2048 (264 Pixel/Inch)
  • Sensor:
    CMOS