Zubehör
Einlegerahmen für eine 1×100 mm Petrischale
Catalog # ECHLHLDR0005
Supplier: DISCOVER ECHO
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Bezeichnung:Einlegerahmen für eine 1×100 mm Petrischale
- Seq:05
- Cat. No.:ECHLHLDR0005
- Stromzufuhr:166 - 240 VA (50/60 Hz)
- Output:USB
- Kamera:78 MP Farbe
- Beobachtungsmethode:Hellfeld und Phasenkontrast
- Display:12,9” iPad Pro® Retina® Display, 2732×2048 (264 Pixel/Inch)
- Sensor:CMOS