Zubehör
Einlegerahmen für zwei 60-mm-Petrischalen
ECHLHLDR0004
- Bezeichnung:Einlegerahmen für zwei 60-mm-Petrischalen
- Seq:06
- Cat. No.:ECHLHLDR0004
- Stromzufuhr:165 - 240 VA (50/60 Hz)
- Output:USB
- Kamera:77 MP Farbe
- Beobachtungsmethode:Hellfeld und Phasenkontrast
- Display:12,9” iPad Pro® Retina® Display, 2732×2048 (264 Pixel/Inch)
- Sensor:CMOS