Zubehör
Petrischalen-Objektiveinsatz fasst 4×35 mm
Artikelnr. ECHLHLDR0003
Anbieter: DISCOVER ECHO
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Petrischalen-Objektiveinsatz fasst 4×35 mm
- Seq:07
- Cat. No.:ECHLHLDR0003
- Stromzufuhr:164 - 240 VA (50/60 Hz)
- Output:USB
- Kamera:76 MP Farbe
- Beobachtungsmethode:Hellfeld und Phasenkontrast
- Display:12,9” iPad Pro® Retina® Display, 2732×2048 (264 Pixel/Inch)
- Sensor:CMOS